2-Cyan-3-fluoranilin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Amino-6-fluorbenzonitril, 2-Amino-6-fluorbenzoesäurenitril
BTB07341.1 BTB07341.10 BTB07341.50
MAYBBTB07341.1EA 0 EUR
MAYBBTB07341.1 MAYBBTB07341.10 MAYBBTB07341.50
2-Cyan-3-fluoranilin
2-Cyan-3-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127 °C
MDL: MFCD00015477
CAS-Nummer: 77326-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III