2-Amino-6-chlorbenzonitril

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

BTB07422.50
MAYBBTB07422.50EA 0 EUR
MAYBBTB07422.50
2-Amino-6-chlorbenzonitril
2-Amino-6-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…138 °C
MDL: MFCD00015546
CAS-Nummer: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR