4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB07466.1
BTB07466.10
BTB07466.50
MAYBBTB07466.1EA
0
EUR
MAYBBTB07466.1
MAYBBTB07466.10
MAYBBTB07466.50
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
Formel:
C₇H₇BrN₂O₂ Schmelzpunkt: 155 °C |
MDL:
MFCD00052919 CAS-Nummer: 77811-44-0 |