2-(4-Fluorphenoxy)-3-nitropyridin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB08014.1
MAYBBTB08014.1EA
0
EUR
MAYBBTB08014.1
2-(4-Fluorphenoxy)-3-nitropyridin
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine
Formel:
C₁₁H₇FN₂O₃ |
MDL:
MFCD00067801 CAS-Nummer: 147143-58-6 |