2,3-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,3-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 2,3-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(2,3-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
BTB08666.1
BTB08666.10
BTB08666.50
MAYBBTB08666.1EA
0
EUR
MAYBBTB08666.1
MAYBBTB08666.10
MAYBBTB08666.50
2,3-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
2,3-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ |
MDL:
MFCD00052265 CAS-Nummer: 21938-47-6 |