2-(4-Methylphenylthio)nicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
BTB08723.50
MAYBBTB08723.50EA
0
EUR
MAYBBTB08723.50
2-(4-Methylphenylthio)nicotinsäure
2-(4-Methylphenylthio)nicotinsäure
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂S |
MDL:
MFCD00052111 CAS-Nummer: 955-53-3 |