2-Brom-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB09453DA
MAYBBTB09453DAEA 0 EUR
MAYBBTB09453DA
2-Brom-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrClF₃N
MDL: MFCD00153072
CAS-Nummer: 75806-84-7