2-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-3-nitropyridin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB09540.50
MAYBBTB09540.50EA
0
EUR
MAYBBTB09540.50
2-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-3-nitropyridin
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-3-nitropyridine
Formel:
C₁₂H₉ClN₂O₃ |
MDL:
MFCD00096760 CAS-Nummer: 465514-31-2 |