1-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)pyrrolidin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB09574.250
BTB09574DA
MAYBBTB09574.250EA
0
EUR
MAYBBTB09574.250
MAYBBTB09574DA
1-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)pyrrolidin
1-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₃ |
MDL:
MFCD00096778 CAS-Nummer: 67828-57-3 EINECS: 267-278-5 |