2'-Hydroxy-4'-methylacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
BTB09999.250
BTB09999DA
MAYBBTB09999.250EA
0
EUR
MAYBBTB09999.250
MAYBBTB09999DA
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenon
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150,18 g/mol |
MDL:
MFCD00100559 CAS-Nummer: 6921-64-8 EINECS: 230-040-6 |