4'-Isobutylacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(4-Isobutylphenyl)ethanon, 4-Isobutyl-1-acetylbenzol, p-Isobutylacetophenon
BTB10263.250
BTB10263.1
CHMPBTB10263.250EA
0
EUR
CHMPBTB10263.250
MAYBBTB10263.1
4'-Isobutylacetophenon
4'-Isobutylacetophenon
Formel:
C₁₂H₁₆O |
MDL:
MFCD00027393 CAS-Nummer: 38861-78-8 EINECS: 254-159-8 UN: 1224 ADR: 3,III |