7-Amino-4-methylcumarin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
7-Amino-4-methyl-2-benzopyron, AMC
BTB10779.1
BTB10779.10
MAYBBTB10779.1EA
0
EUR
MAYBBTB10779.1
MAYBBTB10779.10
7-Amino-4-methylcumarin
7-Amino-4-methylcumarin
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 226 °C Dichte: 1,377 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006868 CAS-Nummer: 26093-31-2 EINECS: 247-454-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...