1,2-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Cyclohexane-1,2-diol

BTB10804.250 BTB10804.1
CHMPBTB10804.250EA 0 EUR
CHMPBTB10804.250 MAYBBTB10804.1
1,2-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1,2-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 237
Schmelzpunkt: 73
Dichte: 0.948 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003861
CAS-Nummer: 931-17-9
EINECS: 213-229-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR