1-Hydroxy-9-fluorenon
Lieferant: CHEMPUR
BTB12320.250 BTB12320.1
CHMPBTB12320.250EA 0 EUR
CHMPBTB12320.250 MAYBBTB12320.1
1-Hydroxy-9-fluorenon
1-Hydroxy-9-fluorenon
Formel: C₁₃H₈O₂
Molecular Weight: 196.21 g/mol
Siedepunkt: 353
Schmelzpunkt: 115
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 6344-60-1
EINECS: 228-746-4