Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester

Lieferant: CHEMPUR

BTB12397.250 BTB12397.1
CHMPBTB12397.250EA 0 EUR
CHMPBTB12397.250 MAYBBTB12397.1
Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester
Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester
Formel: C₈H₁₁NO₃
MDL: MFCD00009136
CAS-Nummer: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR