2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)ethan-1-on
BTB12407.1
MAYBBTB12407.1EA
0
EUR
MAYBBTB12407.1
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol |
MDL:
MFCD00017243 CAS-Nummer: 90-24-4 EINECS: 201-978-3 |