Ethylbromdifluoracetat

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Bromdifluoressigsäureethylester

BTB12440.1 BTB12440.10 BTB12440.50
MAYBBTB12440.1EA 0 EUR
MAYBBTB12440.1 MAYBBTB12440.10 MAYBBTB12440.50
Ethylbromdifluoracetat
Ethylbromdifluoracetat
Formel: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5926 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042069
CAS-Nummer: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR