5-Brom-2-thenoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
5-Bromthiophen-2-carbonsäure, 5-Brom-2-thiophencarbonsäure
BTB12643.1
BTB12643.10
MAYBBTB12643.1EA
0
EUR
MAYBBTB12643.1
MAYBBTB12643.10
5-Brom-2-thenoesäure
5-Brom-2-thenoesäure
Formel:
C₅H₃BrO₂S |
MDL:
MFCD00079725 CAS-Nummer: 7311-63-9 |