2-Brom-4'-pentylacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-(Pent-1-yl)phenacyl bromide
BTB12841DA
BTB12841EA
MAYBBTB12841DAEA
0
EUR
MAYBBTB12841DA
MAYBBTB12841EA
2-Brom-4'-pentylacetophenon
2-Brom-4'-pentylacetophenon
Formel:
C₁₃H₁₇BrO |
CAS-Nummer:
64328-68-3 |