5-Methoxyindol

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether

BTB13425.250 BTB13425.1
CHMPBTB13425.250EA 0 EUR
CHMPBTB13425.250 MAYBBTB13425.1
5-Methoxyindol
5-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005674
CAS-Nummer: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR