(±)-Indolin-2-carbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Indoline-2-carboxylic acid
BTB14322DA
BTB14322EA
MAYBBTB14322DAEA
0
EUR
MAYBBTB14322DA
MAYBBTB14322EA
(±)-Indolin-2-carbonsäure
(±)-Indolin-2-carbonsäure
Formel:
C₉H₉NO₂ |
MDL:
MFCD00010635 CAS-Nummer: 78348-24-0 EINECS: 278-899-6 |