Bicyclo[3.3.1]-9-nonanon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one
BTBG00160.250
BTBG00160.1
CHMPBTBG00160.250EA
0
EUR
CHMPBTBG00160.250
MAYBBTBG00160.1
Bicyclo[3.3.1]-9-nonanon
Bicyclo[3.3.1]-9-nonanon
Formel:
C₉H₁₄O Molecular Weight: 138.21 Schmelzpunkt: 156…158 °C |
MDL:
MFCD00074752 CAS-Nummer: 17931-55-4 EINECS: 241-868-2 |