3,5-Dimethyl-4-isoxazolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
CC00603.0001
MAYBCC00603.0001EA
0
EUR
MAYBCC00603.0001
3,5-Dimethyl-4-isoxazolsulfonylchlorid
3,5-Dimethyl-4-isoxazolsulfonylchlorid
Formel:
C₅H₆ClNO₃S Molecular Weight: 195,62 g/mol |
MDL:
MFCD00052554 CAS-Nummer: 80466-79-1 UN: 3261 ADR: 8,II |