(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methanol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)isoxazole
CC00609.250
MAYBCC00609.250EA
0
EUR
MAYBCC00609.250
(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methanol
(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methanol
Formel:
C₆H₉NO₂ Molecular Weight: 127,1400 g/mol |
MDL:
MFCD00464226 CAS-Nummer: 19788-36-4 |