2-Furaldehyd

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

CC02004.1
MAYBCC02004.1EA 0 EUR
MAYBCC02004.1
2-Furaldehyd
2-Furaldehyd
Formel: C₅H₄O₂
Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003229
CAS-Nummer: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04325

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR