2-Pyridinylmethanol

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Pyridylcarbinol, 2-Pyridylmethanol, Pyridin-2-methanol

CC04009.10
MAYBCC04009.10EA 0 EUR
MAYBCC04009.10
2-Pyridinylmethanol
2-Pyridylmethanol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1,1317 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006348
CAS-Nummer: 586-98-1
EINECS: 209-592-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR