Nicotinaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Pyridine-3-carboxaldehyde, 3-Pyridinecarboxaldehyde, 3-Pyridinecarbaldehyde
CC04104.250
MAYBCC04104.250EA
0
EUR
MAYBCC04104.250
Nicotinaldehyd
Nicotinaldehyd
Formel:
C₆H₅NO Molecular Weight: 107,11 g/mol |
MDL:
MFCD00006382 CAS-Nummer: 500-22-1 EINECS: 207-900-4 |