4-Pyridinylmethanol

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Pyridylcarbinol, Pyridin-4-methanol, 4-Pyridylmethanol

CC04209.10
MAYBCC04209.10EA 0 EUR
MAYBCC04209.10
4-Pyridinylmethanol
4-Pyridylmethanol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…50 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006442
CAS-Nummer: 586-95-8
EINECS: 209-590-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR