2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-sulphonyl chloride
CC09103.250
CC09103DA
MAYBCC09103.250EA
0
EUR
MAYBCC09103.250
MAYBCC09103DA
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃ClN₂O₂S₂ Molecular Weight: 234,68 g/mol |
MDL:
MFCD00068049 CAS-Nummer: 73713-79-8 UN: 3261 ADR: 8,III |