5-(Brommethyl)-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
CC09208CB
CC09208DA
MAYBCC09208CBEA
0
EUR
MAYBCC09208CB
MAYBCC09208DA
5-(Brommethyl)-2,1,3-benzothiadiazol
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₇H₅BrN₂S |
MDL:
MFCD00544836 CAS-Nummer: 65858-50-6 |