3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolemethanol
CC10409DA
MAYBCC10409DAEA
0
EUR
MAYBCC10409DA
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazol
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formel:
C₅H₇NO₂ Molecular Weight: 113,11 g/mol |
MDL:
MFCD00085129 CAS-Nummer: 35166-33-7 |