Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
CC10422DA
CC10422.50
MAYBCC10422DAEA
0
EUR
MAYBCC10422DA
MAYBCC10422.50
Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Formel:
C₆H₇NO₃ Molecular Weight: 141,13 g/mol |
MDL:
MFCD00015895 CAS-Nummer: 19788-35-3 EINECS: 243-311-9 |