3-Benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
CC12302.250
CC12302DA
MAYBCC12302.250EA
0
EUR
MAYBCC12302.250
MAYBCC12302DA
3-Benzo[b]thiophencarbonylchlorid
3-Benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Formel:
C₉H₅ClOS |
CAS-Nummer:
39827-12-8 |