7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Lieferant: Thermo Scientific
CC13210DA
CC13210EA
MAYBCC13210DAEA
0
EUR
MAYBCC13210DA
MAYBCC13210EA
7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
7-Brom-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Formel:
C₉H₉BrO₂ |
MDL:
MFCD00508291 CAS-Nummer: 147644-11-9 |