3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Thermo Scientific
CC25410.250
CC25410DA
MAYBCC25410.250EA
0
EUR
MAYBCC25410.250
MAYBCC25410DA
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₅BrN₂ |
MDL:
MFCD00014556 CAS-Nummer: 4926-47-0 |