4-(1-Pyrrolyl)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
CC25516.250
MAYBCC25516.250EA
0
EUR
MAYBCC25516.250
4-(1-Pyrrolyl)benzonitril
4-(1-Pyrrolyl)benzonitril
Formel:
C₁₁H₈N₂ |
MDL:
MFCD00085164 CAS-Nummer: 23351-07-7 |