(1-Butyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: Butyltriphenylphosphonium bromide
CD00111.250 CD00111.1
CHMPCD00111.250EA 0 EUR
CHMPCD00111.250 MAYBCD00111.1
(1-Butyl)triphenylphosphoniumbromid
(1-Butyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br
Molecular Weight: 399.31 g/mol
Schmelzpunkt: 249…251 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011855
CAS-Nummer: 1779-51-7
EINECS: 217-219-4
UN: 3464
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e322e1de83c6056c1da2768b0235261af439bb0&vid=2e322e1de83c6056c1da2768b0235261af439bb0&prid=web&clid=SAPDAM