ω-Brom-4-methylacetophenon

Lieferant: Thermo Scientific

CD00282 CD00282.0005 CD00282.1 CD00282EA CD00282EE
MAYBCD00282EA 0 EUR
MAYBCD00282 MAYBCD00282.0005 MAYBCD00282.1 MAYBCD00282EA MAYBCD00282EE
ω-Brom-4-methylacetophenon
ω-Brom-4-methylacetophenon
Formel: C₉H₉BrO
Siedepunkt: 105 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000203
CAS-Nummer: 619-41-0
EINECS: 210-595-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR