ω-Brom-4-methylacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
CD00282
CD00282.0005
CD00282.1
CD00282EA
CD00282EE
MAYBCD00282EA
0
EUR
MAYBCD00282
MAYBCD00282.0005
MAYBCD00282.1
MAYBCD00282EA
MAYBCD00282EE
ω-Brom-4-methylacetophenon
ω-Brom-4-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉BrO Siedepunkt: 105 °C (0,1 mmHg) Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000203 CAS-Nummer: 619-41-0 EINECS: 210-595-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...