5-(Chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
CD02742CB
CD02742DA
MAYBCD02742CBEA
0
EUR
MAYBCD02742CB
MAYBCD02742DA
5-(Chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂O |
MDL:
MFCD00119077 CAS-Nummer: 57238-75-2 |