α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
Lieferant: Thermo Scientific
CD03079.1
CD03079.10
CD03079.50
MAYBCD03079.1EA
0
EUR
MAYBCD03079.1
MAYBCD03079.10
MAYBCD03079.50
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
Formel:
C₈H₆ClF₃ Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa) Dichte: 1,3079 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000908 CAS-Nummer: 705-29-3 EINECS: 211-884-4 UN: 3265 ADR: 8,III |