Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Tris(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
CD03352.1
MAYBCD03352.1EA
0
EUR
MAYBCD03352.1
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Formel:
C₂₄H₉F₁₈P Molecular Weight: 670,28 g/mol |
MDL:
MFCD00042428 CAS-Nummer: 175136-62-6 |