5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 4-Brom-2-(hydroxymethyl)phenol, (5-Brom-2-hydroxyphenyl)methanol

CD03713.1 CD03713.10 CD03713.50
MAYBCD03713.1EA 0 EUR
MAYBCD03713.1 MAYBCD03713.10 MAYBCD03713.50
5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol
5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO₂
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113 °C
MDL: MFCD00004618
CAS-Nummer: 2316-64-5
EINECS: 219-026-0
Merck Index: 12,01460

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR