2,6-Difluoranilin

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,6-Difluorphenylamin

CD04231.1 CD04231.10 CD04231.50
MAYBCD04231.1EA 0 EUR
MAYBCD04231.1 MAYBCD04231.10 MAYBCD04231.50
2,6-Difluoranilin
2,6-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129.11 g/mol
Siedepunkt: 51
Dichte: 1.199 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007655
CAS-Nummer: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
UN: 1992
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR