3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäureamid
Lieferant: Thermo Scientific
CD05279.50
MAYBCD05279.50EA
0
EUR
MAYBCD05279.50
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-4-isoxazolcarbonsäureamid
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Formel:
C₁₁H₈Cl₂N₂O₂ |
MDL:
MFCD00052211 CAS-Nummer: 23858-59-5 |