1-Methyl-1-(2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)hydrazin
Lieferant: Thermo Scientific
CD06991.50
MAYBCD06991.50EA
0
EUR
MAYBCD06991.50
1-Methyl-1-(2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)hydrazin
1-Methyl-1-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine
Formel:
C₈H₈F₃N₃O₂ |
MDL:
MFCD00052691 CAS-Nummer: 120940-43-4 |