2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
CD09480.0005
MAYBCD09480.0005EA
0
EUR
MAYBCD09480.0005
2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
Formel:
C₄HCl₃O₂S₂ |
MDL:
MFCD00051665 CAS-Nummer: 56946-83-9 UN: 3265 ADR: 8,II |