4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
DFP00120.0100
DFP00120CB
DFP00120DA
MAYBDFP00120.0100EA
0
EUR
MAYBDFP00120.0100
MAYBDFP00120CB
MAYBDFP00120DA
4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
4-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,1700 g/mol |
MDL:
MFCD00052192 CAS-Nummer: 1008-95-3 |