1-Chlor-4-iod-2,5-dimethoxybenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-iodobenzene
DP00952.250
MAYBDP00952.250EA
0
EUR
MAYBDP00952.250
1-Chlor-4-iod-2,5-dimethoxybenzol
1-Chlor-4-iod-2,5-dimethoxybenzol
Formel:
C₈H₈ClIO₂ |
CAS-Nummer:
90064-46-3 |