2,5-Dichlorbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
DP01309.1
DP01309EA
DP01309.50
MAYBDP01309.1EA
0
EUR
MAYBDP01309.1
MAYBDP01309EA
MAYBDP01309.50
2,5-Dichlorbenzonitril
2,5-Dichlorbenzonitril
Formel:
C₇H₃Cl₂N Molecular Weight: 172.01 g/mol Siedepunkt: 269 Schmelzpunkt: 130…132 °C |
MDL:
MFCD00019741 CAS-Nummer: 21663-61-6 EINECS: 244-518-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |